Learn More
Acide périodique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15259315 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15259315 25 g 25g
15269315 100 g 100g
15279315 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15259315 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.15€
    37.00€ / 25g
    Économisez 1.15€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
Nom IUPAC pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Periodic Acid
Point de fusion 122,0°C
Quantité 25 g
Formule linéaire H5IO6
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :3 kg/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’éther
Poids de la formule 227.94
Qualité Analytique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Periodic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.