Learn More
Acide périodique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15269315 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15269315 100 g 100g
15259315 25 g 25g
15279315 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15269315 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.35€
    82.60€ / 100g
    Économisez 6.75€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
Nom IUPAC pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Periodic Acid
Point de fusion 122,0°C
Formule linéaire H5IO6
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :3 kg/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’éther
Poids de la formule 227.94
Qualité Analytique
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Periodic acid
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.