Learn More
Acide périodique (cristaux blancs à jaune pâle ou poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit 10767024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10767024 25 g Flacon poly 25g
10583135 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10767024 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP58125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’acide périodique est utilisé pour décomposer des composés organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Periodic Acid
pH 1
Couleur Blanc
Point de fusion 122°C
Densité 1.4 g/cm3
Métaux lourds (sous forme de Pb) 0.005% max.
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 25 g
Formule linéaire HIO4·2H2O
Forme physique Solide
Merck Index 15, 7286
Nom IUPAC tetrahydroxyiodous acid
Poids de la formule 227.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Periodic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.