Learn More
HelixMark™ Peristaltic Pump Silicone Tubing
Code produit. 16643294
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,51 mm
0,79 mm
0,99 mm
1,50 mm
1,60 mm
2,01 mm
2,52 mm
3,00 mm
3,18 mm
4,01 mm
4,78 mm
6,35 mm
7,95 mm
9,53 mm
12,01 mm
12,70 mm
15,88 mm
16,00 mm
19,05 mm
25,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
1,60 mm
2,52 mm
3,02 mm
3,53 mm
3,71 mm
3,99 mm
4,01 mm
4,80 mm
5,44 mm
6,38 mm
7,95 mm
7,98 mm
9,55 mm
9,86 mm
11,13 mm
11,15 mm
11,43 mm
12,70 mm
12,73 mm
13,21 mm
14,30 mm
15,89 mm
15,98 mm
16,38 mm
19,03 mm
19,05 mm
19,56 mm
20,03 mm
22,20 mm
22,23 mm
24,03 mm
25,38 mm
28,55 mm
34,90 mm
35,56 mm
Conditionnement:
3 rouleaux
Code produit. 16643294
Marque: HelixMark™ 45635288
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubing for increased durability and performance
  • Designed and manufactured for use with medical and pharmaceutical peristaltic pumps and other applications with higher effective forces
  • A special production process designed to meet these requirements ensures that the products provide greater stability and capacity to withstand stresses
  • The range offers sizes suitable for use with all commonly used pump types
  • The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 7.5 m
Spécification
Certifications/Conformité USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Description Matching pump size: #187
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 16,00 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 24,03 mm
Longueur totale (impériale) 25 ft.
Longueur totale (métrique) 7.5 m
Épaisseur (métrique) 4.02 mm
À utiliser avec Peristaltic Pump Silicone Tubing for Increased Durability and Performance
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Quantité d’emballage 7.5 m
Stérilité Non stérile
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.