Learn More
Gilson™ Tubulure pour pompe péristaltique pour têtes de pompe à flux moyen Gilson™ MF1 et MF4
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Débit:
1°ml/min
1,42 ml/min.
14°ml/min
16°ml/min
2°ml/min
2,8 ml/min.
25°ml/min
29°ml/min
3°ml/min
47°ml/min
55┬░ml/min
70°ml/min
9°ml/min
Perméabilité aux gaz:
Faible
Haut
Imperméable à la plupart des gaz
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune/Bleu
Noir
Noir / blanc
Orange / jaune
Rose / Rose
Violet
Violet/Noir
Violet / blanc
Violet / noir
blanc
Matériau:
Iso-Versinic
PVC
Silicone
Conditionnement:
12 pièces
3m
4 pièces
Description
Dans le cadre de nos gammes MINIPULS™ 3 et Evolution de pompes péristaltiques, Gilson offre une variété de tubulures de différents matériaux, tailles de diamètre intérieur et longueurs.
Choix des matériaux
- Tubulure en silicone (Versilic™) : est biologiquement neutre et n’inhibe pas la culture cellulaire tout en répondant aux exigences de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
- Tubulure ISOVERSINIC™ : montre une excellente résistance aux acides forts, aux agents oxydants et aux solvants aromatiques et chlorés.
- Tubulure PharMed™ : conforme aux exigences de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
- Tubulure en PVC (Tygon™) : supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques présents dans un laboratoire et peut être utilisé dans les environnements corrosifs.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 2,29 mm |
| Matériau | PVC |
| Longueur totale (métrique) | 40 cm |
| À utiliser avec | Tête de pompe à débit moyen MF1 et MF4 |
| À utiliser avec (application) | La tubulure à flux moyen présente des butées d’arrêt à code couleur pour une identification facile du diamètre interne de la tubulure |
| Stérilité | Stérile |
| Débit | 29°ml/min |
| Perméabilité aux gaz | Faible |
| Couleur | Violet/Noir |
| Afficher plus |