Learn More
Perlapine, LoGiCal
Code produit 30463006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463006 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463006 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3180.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perlapine
CAS 11-3-1977
Noms d’analytes ou de composants Perlapine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H21 N3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 11H-Dibenz[b,e]azepine, 6-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Morphanthridine, 6-(4-methyl-1-piperazinyl)- (7CI,8CI), 6-(4-Methyl-1-piperazinyl)morphanthridine, AW 142333, HF 2333, Hypnodin, MP 11, NSC 291840, Perlapine
Formule InChI InChI=1S/C19H21N3/c1-21-10-12-22(13-11-21)19-17-8-4-2-6-15(17)14-16-7-3-5-9-18(16)20-19/h2-9H,10-14H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Cc4ccccc24
Nom IUPAC 6-(4-méthylpipérazin-1-yl)-11H-benzo[c][1]benzazépine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 291.39
Quantité 5 mg
Poids de la formule 291.1735 g/mol