Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires CW 20 M PERMABOND™, 0,32 mm de DI
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools en chromatographie en phase gazeuse et adaptées à une utilisation avec des solutions aqueuses.
- Les colonnes présentent un diamètre intérieur de 0,32 mm et un diamètre extérieur de 0,5 mm, avec un film de 0,25 μm, 0,35 μm ou 0,50 μm d’épaisseur
- Disponibles en plusieurs longueurs : 10 m, 25 m, 30 m, 50 m et 60 m
- Température maximale :
- 220°C dans les opérations isothermiques à long terme
- 240°C dans les isothermes courts dans un programme de température
- Phases similaires : WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax OPTIMA™
Spécification
Spécification
| Température max. | 220°C (long terme), 240°C (dans le programme de température) |
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Phase polaire |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Permabond™ CW 20 M |
| Type d’USP | G16 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des solutions aqueuses, Solutions aqueuses |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Afficher plus |