Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Permabond™ CW 20 M-DEG
Code produit. 10440322 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10440322
Marque: Macherey-Nagel™ 723063.25
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Permabond™ CW 20 M-DEG
Type d’USP G16
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 25 m
Matériau de remplissage Permabond™ CW 20 M-DEG
Quantité 1/boîte