Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires CW 20 M PERMABOND™, 0,25 mm de DI
Code produit. 10328021 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10328021
Marque: Macherey-Nagel™ 723060.10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse Les colonnes capillaires CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, d’un diamètre intérieur de 0,25 mm, sont composées de polyéthylène glycol 20 000 Da. Ces colonnes de phase polaire sont recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools et conviennent à une utilisation avec des solutions aqueuses.
Recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools en chromatographie en phase gazeuse et adaptées à une utilisation avec des solutions aqueuses.
  • Les colonnes présentent un diamètre intérieur de 0,25 mm, un diamètre extérieur de 0,4 mm et un film de 0,25 μm d’épaisseur
  • Disponibles en plusieurs longueurs : 10 m, 25 m, 30 m, 50 m et 60 m
  • Température maximale :
    • 220°C dans les opérations isothermiques à long terme
    • 240°C dans les isothermes courts dans un programme de température
  • Phases similaires : WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax OPTIMA™
Spécification
Température max. 220°C (long terme), 240°C (dans le programme de température)
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type de fonctionnalité / d’interaction Phase polaire
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Permabond™ CW 20 M
Type d’USP G16
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC), Solutions aqueuses
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 10 m
Matériau de remplissage Polyéthylèneglycol
Quantité 1/boîte