Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Code produit. 10065841 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
10 m
20 m
25 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10065841
Marque: Macherey-Nagel™ 723344.50
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Permabond™ FFAP
Type d’USP G25, G35
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC), Acides carboxylés libres
Plage de températures 220°C à 240°C
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 50 m
Matériau de remplissage Permabond™ FFAP
Quantité 1/boîte