Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
10 m
20 m
25 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,8 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | Permabond™ FFAP |
| Type d’USP | G25, G35 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des acides carboxylés libres, Acides carboxylés libres |
| Plage de températures | 220°C à 240°C |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Matériau de remplissage | Permabond™ FFAP |
| Afficher plus |