Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Large
Code produit. 17844546
Encompass_Preferred
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Rouge
Vert
Quantité:
1 000/paquet
250/paquet
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Code produit. 17844546
Marque: GA International AUTC84C10.25BL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent
Couleur Bleu
Finition Gloss
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 250/paquet
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -76°F to +302°F
Plage de températures (métrique) -60°C to +150°C
Dimensions (LxW) 50.8 x 101.6 mm
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 101.6 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25.4 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.