Learn More
Microspec™ Marqueur permanent
Disponible avec une pointe effilée et une pointe arrondie
31.05€ - 34.25€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (application) | Marquage |
Quantité | 10 |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16624852
|
Microspec™
Z1 |
Pointe effilée |
34.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16634852
|
Microspec™
Z2 |
Pointe arrondie |
31.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 10 marqueurs
- Permanent
- Disponible avec une pointe effilée et une pointe arrondie
- Logo Microspec
Specifications
Blanc | |
Marquage | |
10 |