Learn More
Brady™ Marqueurs de fils de qualité commerciale PermaSleeve™ pour étiqueteuses M6/M7
Code produit. 17868904
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1 po
0,182 x 1,75 po
0,235 x 1 po
0,235 x 1,75 po
0,335 x 1 po
0,335 x 1,75 po
0,439 x 1 po
0,439 x 1,75 po
0,645 x 1 po
0,645 x 1,75 po
0,851 x 1 po
Calibre de fil:
12 à 4 AWG
16 à 8 AWG
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
28 à 20 AWG
8 à 1 AWG
Couleur:
Blanc
Jaune
Hauteur (métrique):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2500 pièces
Code produit. 17868904
Marque: Brady™ 174496
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les marqueurs de fils de qualité commerciale PermaSleeve™ offrent des performances professionnelles à un prix commercial, de façon à ce que vous puissiez réaliser des projets d’identification de fils dans l’ensemble de votre installation, sans coût supplémentaire.
  • Idéaux pour les sous-traitants électriques, les équipes de maintenance, les fabricants industriels et bien plus encore, ces manchons thermorétractables offrent une identification permanente sans aucune étape supplémentaire.
  • Légendes lisibles à des températures allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
  • Étiquettes conformes à la norme UL224
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R4310 pour l'étiqueteuse M610/BradyPrinter M611/M611/BMP61 ou M7-R4300 pour l'étiqueteuse M710/BMP71.
Spécification
Certifications/Conformité UL 224
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyolefin
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Quantité 2500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67°F to +275°F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 28 à 20 AWG
Dimensions (LxW) 0,182 x 1 po
Longueur (impériale) 0.182 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 4,62 mm
Diamètre (impériale) 0.094 in.
Diamètre (métrique) 2.39 mm
Alternate Part Number BM-094-1-312