Learn More
Brady™ Marqueurs de fils de qualité commerciale PermaSleeve™ pour étiqueteuses M6/M7
Les marqueurs de fils de qualité commerciale PermaSleeve™ offrent des performances professionnelles à un prix commercial, de façon à ce que vous puissiez réaliser des projets d’identification de fils dans l’ensemble de votre installation, sans coût supplémentaire.
Marque:  Brady™ 174435
Informations supplémentaires : Poids : 0.67100kg
Code produit. 17898454
  • 248.79€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 10-11-2023
Description
  • Idéaux pour les sous-traitants électriques, les équipes de maintenance, les fabricants industriels et bien plus encore, ces manchons thermorétractables offrent une identification permanente sans aucune étape supplémentaire.
  • Légendes lisibles à des températures allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
  • Étiquettes conformes à la norme UL224
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R4310 pour l'étiqueteuse M610/BradyPrinter M611/M611/BMP61 ou M7-R4300 pour l'étiqueteuse M710/BMP71.
Spécification
Spécification
UL 224
White
Die-cut
Labels
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
1000 Labels
-67°F to +275°F
20 to 10 AWG
0.335 in.
25.4 mm
0.187 in.
Non-adhesive
Matte
Polyolefin
Non-sterile
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Rectangle
-55°C to +135°C
0.335 x 1 in.
1 in.
8.51 mm
4.75 mm