Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11,15 mm (H) x 2,13 m (L)
16,38 mm (H) x 2,13 m (L)
19,05 mm (l) x 11,15 mm (H)
19,05 mm (l) x 16,38 mm (H)
19,05 mm (l) x 5,97 mm (H)
19,05 mm (l) x 8,51 mm (H)
25,40 mm (l) x 16,38 mm (H)
25,40 mm (l) x 5,97 mm (H)
25,40 mm (l) x 8,51 mm (H)
25,78 mm (l) x 11,15 mm (H)
5,97 mm (H) x 2,13 m (L)
8,51 mm (H) x 2,13 m (L)
Format:
Continue
Pointe de découpe
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
80 pièces
Description
- Spécialisées : spécialement conçues pour les applications de marquage de fils et câbles rigoureuses
- Durables : auto-extinguibles et résistantes aux températures extrêmes, aux rayons UV, aux produits chimiques, aux carburants et à l'huile
- Efficaces : rétractation rapide permettant de gagner du temps et de l'argent lors de l'installation
- Facilement identifiables : dotées d'une surface d'identification claire et nette résistante à l'abrasion et à la décoloration
- Certifiées : conformes à la norme UL 224, à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863) et aux normes SAE AS-23053/5 (classe 1), SAE AS-81531 et MIL-STD-202
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL Recognised to UL224;SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1);SAE AS-81531 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Type d’adhésif | Non-adhesive |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Matte |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyolefin |
| Type de produit | Wire and Cable Markers |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| À utiliser avec (équipement) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Afficher plus |