Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™ pour étiqueteuses M710 et BMP71
Code produit. p-7250673
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 pi x 0,235 po
50 pi x 0,335 po
50 pi x 0,439 po
50 pi x 0,645 po
50 pi x 0,851 po
50 pi x 1,66 po
Calibre de fil:
12 à 4 AWG
16 à 8 AWG
2 à 500 MCM
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
8 à 1 AWG
Diamètre (impériale):
0,125 po
0,187 po
0,25 in
0,375 in
0,5 in
1 in
Hauteur (métrique):
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
42,16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17848804
Marque: Brady™ 174511
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d’utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
  • Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d'utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
  • Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente.
  • Résistance à la décoloration et aux taches pour une meilleure esthétique
  • Résistance au froid et au feu avec une température d'utilisation allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
  • Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, UL et à la directive RoHS
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M7-R4300.
Spécification
Certifications/Conformité Method 215, Method 215K, MIL-DTL-23053/5 Class 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202, MIL-STD-202F, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur White
Finition Matte
Format Continue
Matériau Polyolefin
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67°F to +275°F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 22 à 16 AWG
Dimensions (LxW) 50 pi x 0,235 po
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 0,235 in
Largeur (métrique) 5.97 mm
Hauteur (métrique) 5,97 mm
Diamètre (impériale) 0,125 po
Diamètre (métrique) 3.18 mm
Alternate Part Number BM7C-125-342