Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™
Code produit. 17829184
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 2 po
0,235 x 2 po
0,335 x 2 po
0,444 x 2 po
0,645 x 2 po
0,851 x 2 po
1,25 x 2 po
1,667 x 2 po
Calibre de fil:
12 à 4 AWG
16 à 8 AWG
2 à 500 MCM
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
28 à 20 AWG
6 à 0000 AWG
8 à 1 AWG
Couleur:
Blanc
Jaune
Noir
Hauteur (métrique):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,28 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
42,34 mm
Conditionnement:
70 pièces
Code produit. 17829184
Marque: Brady™ 173661
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d’utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
  • Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d'utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
  • Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente.
  • Résistance à la décoloration et aux taches pour une meilleure esthétique
  • Résistance au froid et au feu avec une température d'utilisation allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
  • Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, UL et à la directive RoHS
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Noir
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyolefin
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantité 70 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67°F to +275°F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 12 à 4 AWG
Dimensions (LxW) 0,645 x 2 po
Longueur (impériale) 0.645 in.
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Hauteur (métrique) 16,38 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-375-2-342-BK-R