Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™
Code produit. 17851479
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1 po
0,235 x 1,75 po
0,335 x 1,75 po
0,444 x 1 po
0,645 x 1 po
0,645 x 1,75 po
0,851 x 1 po
1,667 x 1,75 po
Calibre de fil:
12 à 4 AWG
16 à 8 AWG
2 à 500 MCM
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
28 à 20 AWG
8 à 1 AWG
Diamètre (impériale):
0,094 po
0,125 po
0,187 po
0,25 in
0,375 in
0,5 in
1 in
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 17851479
Marque: Brady™ 173670
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d’utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
  • Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente.
  • Résistance à la décoloration et aux taches pour une meilleure esthétique
  • Résistance au froid et au feu avec une température d'utilisation allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
  • Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, UL et à la directive RoHS
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Orange
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyolefin
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantité 100 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67°F to +275°F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 8 à 1 AWG
Dimensions (LxW) 0,851 x 1 po
Longueur (impériale) 0.851 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 21.62 mm
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-500-1-342-OR