Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™
Code produit. 17891469
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1 po
0,235 x 1,75 po
0,335 x 1,75 po
0,444 x 1 po
0,645 x 1 po
0,645 x 1,75 po
0,851 x 1 po
1,667 x 1,75 po
Calibre de fil:
12 à 4 AWG
16 à 8 AWG
2 à 500 MCM
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
28 à 20 AWG
8 à 1 AWG
Diamètre (impériale):
0,094 po
0,125 po
0,187 po
0,25 in
0,375 in
0,5 in
1 in
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 17891469
Marque: Brady™ 173620
Il en reste null
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d’utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
  • Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente.
  • Résistance à la décoloration et aux taches pour une meilleure esthétique
  • Résistance au froid et au feu avec une température d'utilisation allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
  • Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, UL et à la directive RoHS
Specifica
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Orange
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyolefin
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantité 100 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67°F to +275°F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 20 à 10 AWG
Dimensions (LxW) 0,335 x 1,75 po
Longueur (impériale) 0.335 in.
Largeur (impériale) 1.75 in.
Largeur (métrique) 44.45 mm
Hauteur (métrique) 8.51 mm
Diamètre (impériale) 0,187 po
Diamètre (métrique) 4.75 mm
Alternate Part Number M6-187-175-342-OR
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato