Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11,18 x 8,51 mm
11,28 x 12,70 mm
12,70 x 4,62 mm
12,70 x 5,97 mm
12,70 x 8,51 mm
14,81 x 11,28 mm
14,81 x 5,97 mm
14,81 x 8,51 mm
22,23 x 11,28 mm
22,23 x 8,51 mm
Conditionnement:
200 pièces
300 pièces
400 pièces
Description
- PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Spécification
Spécification
| Description | PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 |
| Type d’adhésif | Non-adhesive |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Sheet |
| Matériau | Polyolefin |
| Type de produit | Wire and Cable Markers |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | M610, M611, M710 (with media adapter), BMP61, BMP71 (with media adapter) |
| Étiquettes par rangée | 2 |
| Afficher plus |