Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester permanent (B-423) pour imprimante BMP71 - Blanc
Code produit. 11528594
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25,40 x 38,10 mm
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11528594
Marque: Brady™ 115115
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéales pour l’identification des cartes de circuits imprimés et les composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires
Ideal for electronic PCB and component identification, bar code label and rating plates and solar panel identification
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Homologuées AGA et CSA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815), certifiées UL
Description Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Rouleau
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquettes en polyester permanentes
À utiliser avec (application) Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, plaques signalétiques
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Étiquettes par feuille 250
Quantité 250/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Répétition verticale (métrique) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 25,40 x 38,10 mm
Largeur (métrique) 38,10 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1,5 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Hauteur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25,4 mm