Learn More
Perméthrine 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312962 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312962 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15990000AC1000
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Permethrin
CAS 52645-53-1
Noms d’analytes ou de composants Permethrin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H20 Cl2 O3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (3-Phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Acticin, Adion, Ambush, Aninsen Per-30, Anomethrin N, Antiborer 3768, Aqua-Kontrol, Astro, Bansect, Bematin 987, BioKill, Butox 50, Chinetrin, Cooper, Coopex, Corsair, Damminix, Dancide PS 150, Dichlorophenothrin, Diffusil H, Dragnet, Dragnet FT, Dragon, Ecsumin, Ectiban, Efmethrin, Eliminator Ant, Flea & Tick Killer, Elimite, Eulan SPA, Everwood PC 30W, Exmin, FMC 33297, FMC 41655, ICI-PP 557, Imperator, InfectoPedicul, Insectal Plus, Insorbcid MP, Ipitox, JF 7065, Kaleait, Kavil, Kestrel, Kestrel (pesticide), Kudos, Last Call, Lyclear, MP 79, MP 79 (ester), Mitin BC, NIA 33297, NRDC 143, Nedax, Nix, Nix (insecticide), PP 557, Perigen, Perigen 500, Perigen Defense, Perigen W, Perm-UP, Permanone, Permanone 40, Permanone 80, Permanone 90, Permasect, Permectin II, Permethrin, Permethrin I, Permethrin II, Permethrine, Permitrine, Pertrin E, Piredam, Pounce, Preventol HS 75, Pulvex, Pynosect, Repel Permanone, Riapan A, Ridect Pour-On, S 3151, SBP 1513, SBP 15131TEC, Sharkesuper, Skintex MR-III, Smite EC 10, Spartan, Spartan (pesticide), Stomoxin, Stomozan, Tanalith T, Timbertreat ICP 5, WL 43479, m-Methoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, GW418275X
Formule InChI InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
Nom IUPAC (3-phénoxyphényl)méthyl 3-(2,2-dichloroéthenyl)-2,2-diméthylcyclopropane-1-carboxylate
Solvent or Matrix Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 391.29
Quantité 1 mL
Poids de la formule 390,0789 g/mol