Learn More
Acide perméthrinique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320178
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30320178 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320178 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12507500AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
CAS 55701-05-8
Noms d’analytes ou de composants 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H10 Cl2 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- (6CI), 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropylcarboxylic acid, DV-chrysanthemic acid, Permethric acid, Permethrinic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-(2,2-dichloroéthényl)-2,2-diméthylcyclopropane-1-carboxylique
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 209.07
Quantité 1 mL
Poids de la formule 208.0058 g/mol