Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure en silicone durci au peroxyde
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,188 po
0,25 po
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
0,25 po
0,313 po
0,375 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
Conditionnement:
1 unité
Description
- Exhibits good heat, cold, ozone, UV, and abrasion resistance
- Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications
- Free technical application support available to assist with tubing selection
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS, ADCF |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,25 po |
| Diamètre (métrique) interne | 6.4 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Diamètre (impériale) externe | 0,5 po |
| Diamètre (métrique) externe | 12.7 mm |
| Longueur totale (impériale) | 25 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 7.62 m |
| Épaisseur (impériale) | 1/8 in. |
| Afficher plus |
This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.