Learn More
Perphénazine, LoGiCal
Code produit 30457735
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457735 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457735 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0826.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine
CAS 58-39-9
Noms d’analytes ou de composants Perphenazine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Fluphenazine Dihydrochloride Imp. E (EP), Fluphenazine Imp. E (EP), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (8CI), 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-chloro-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 2-Chloro-10-3-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperazinyl] propyl phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine, Chloriprozine, Chlorperphenazine, Decentan, Emesinal, Etaperazin, Etaperazine, Ethaperazine, Fentazin, Fentazin syrup, Fentazine duolets, Mutabom, NSC 150866, PZC, PZC (tranquilizer), Perfenazine, Perfenil, Perphenan, Perphenazin, Perphenazine, Sch 3940, Thilatazin, Tranquisan, Trifaron, Trilafon, Trilifan, Triphenot, gamma-[4-(beta-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl-2-chlorophenothiazine, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity E, Fluphenazine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Type de solution Neat
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-chlorophénothiazin-10-yl)propyl]pipérazin-1-yl]éthanol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 403.97
Quantité 10 mg
Poids de la formule 403.1485 g/mol