Learn More
Chlorhydrate de perphénazine N1,N4-dioxyde, Mikromol™
Code produit 30050402
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050402 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050402 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0826.090025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de perphénazine N1,N4-dioxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
CAS 2724727-09-5
Noms d’analytes ou de composants Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O3 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O3S.ClH/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)29-21)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26;/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2;1H
SMILES Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-clorofenotiazin-10-il)propil]-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il]etanol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 472.43
Quantité 25 mg
Poids de la formule 471.115 g/mol