Learn More
Oxyde de N1-perphénazine, Mikromol™
Description
N1-oxyde de perphénazine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perphenazine N1-Oxide |
| CAS | 803615-00-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Perphenazine N1-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H26 Cl N3 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol 1-Oxide, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-, 1-oxide (8CI), Perphenazine N1-Oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)24(18-4-1-2-5-20(18)28-21)9-3-8-23-10-12-25(27,13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2 |
| SMILES | OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Nom IUPAC | 2-[4-[3-(2-clorofenotiazin-10-il)propil]-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]etanol |
| Afficher plus |