Learn More
Dichlorhydrate de perphénazine sulfone N1,N4-dioxyde (dichlorhydrate de perphénazine N1,N4,S,S-tétraoxyde), Mikromol™
Code produit 30051345
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051345 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051345 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0826.110025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de perphénazine sulfone N1,N4-dioxyde (dichlorhydrate de perphénazine N1,N4,S,S-tétraoxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride
CAS 2732347-57-6
Noms d’analytes ou de composants Perphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O5 S . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Perphenazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride, Perphenazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O5S.2ClH/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)31(21,29)30)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26;;/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5,5-dioxofenotiazin-10-il)propil]-1,4-dioxidipiperazina-1,4-diio-1-il]etanol; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 540.89
Quantité 25 mg
Poids de la formule 539.0815 g/mol