Learn More
Perphénazine sulfoxyde N1,N4-dioxyde (Perphénazine N1,N4,S-trioxyde), Mikromol™
Code produit 30051459
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051459 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051459 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0826.080025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Perphénazine sulfoxyde N1,N4-dioxyde (Perphénazine N1,N4,S-trioxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
CAS 2724727-08-4
Noms d’analytes ou de composants Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O4S/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)30(21)29)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)propil]-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il]etanol
Poids moléculaire (g/mol) 451.97
Quantité 25 mg
Poids de la formule 451.1333 g/mol