Learn More
Oxyde de N1-sulfoxyde de perphénazine (N1,S-dioxyde de perphénazine), Mikromol™
Code produit 30049759
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049759 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049759 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0826.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Perphénazine sulfoxyde N1-oxyde (Perphénazine N1,S-dioxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine Sulfoxide N1-Oxide
CAS 2731414-17-6
Noms d’analytes ou de composants Perphenazine Sulfoxide N1-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Perphenazine Sulfoxide N1-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O3S/c22-17-6-7-21-19(16-17)24(18-4-1-2-5-20(18)29(21)28)9-3-8-23-10-12-25(27,13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophénothiazine-10-yl)propyl]-1-oxydopipérizine-1-ium-1-yl]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 435.97
Quantité 25 mg
Poids de la formule 435.1383 g/mol