Learn More
Sulfoxyde de perphénazine, LoGiCal
Code produit 30463740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463740 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463740 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0826.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Noms d’analytes ou de composants Perphenazine Sulfoxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophénothiazin-10-yl)propyl]pipérazin-1-yl]éthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 419.97
Quantité 10 mg
Poids de la formule 419,1434 g/mol