Learn More
Acide Perrhenic(VII), 99,99 %, (base de traces de métaux), solution de 76,5 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10419970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10419970 5 g Flacon en verre 5g
10098821 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10419970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 316180050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13768-11-1
Formule moléculaire HO4Re
Poids moléculaire (g/mol) 251.21
Numéro MDL MFCD00011326
Clé InChI UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
CID PubChem 83718
Nom IUPAC rheniumoylol
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perrhenic(VII)acid
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 99.99%
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire HReO4
Concentration 70 to 76.5% (HReO4)
Densité 2.1600g/mL
Poids de la formule 251.21
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Forme physique Solution