Learn More
Pérylène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10133180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10133180
Marque: Thermo Scientific Acros 130070050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 198-55-0
Formule moléculaire C20H12
Poids moléculaire (g/mol) 252.31
Numéro MDL MFCD00004142
Clé InChI CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
CID PubChem 9142
ChEBI CHEBI:29861
Nom IUPAC Pérylène
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Perylene
Point de fusion 277.0°C to 280.0°C
Couleur Marron à ocre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 05, I, 363
Merck Index 15, 7299
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ether, alcohol,, soluble in benzene, toluene,, very soluble in cs2, chloroform, acetone, very sparingly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 252.31
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre