missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Pescadillo Recombinant Protein Antigen

Code produit 18298052 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18298052 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18298052 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP256329PEP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Pescadillo. Source: E.coli Amino Acid Sequence: LYQLLNLHYPPKLEGQAQAEAKAGEGTYALDSESCMEKLAALSASLARVVVPATEEEAEVDEFPTDGEMSAQEEDRRKE The Pescadillo Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Pescadillo Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Gene ID (Entrez) 23481
Méthode de purification >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Nom usuel Pescadillo Recombinant Protein Antigen
Contenu et stockage Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formule PBS and 1M Urea, pH 7.4.
À utiliser avec (application) Blocking/Neutralizing, Control
Alias de gène pescadillo homolog, pescadillo homolog 1, containing BRCT domain (zebrafish), PESpescadillo (zebrafish) homolog 1, containing BRCT domain
Symbole de gène(s) PES1
Type d’étiquette Unlabeled
Type de produit Recombinant Protein Antigen
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Source E.Coli
Réactivité spécifique This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-50714. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.