Description
- Mélange de pesticides 4 contenant 15 composés dans de l’acétonitrile
- Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Epn Dichlorvos Edifenphos Ethion Fenitrothion Ethyl parathion Methyl parathion |
| Conditionnement | Ampoule en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.1 98.8 97.5 99.5 98 99 99.6 99.5 99.5 99.2 99.2 99.5 98 99.5 98 |
| Formule moléculaire | C14H14NO4PS C4H7Cl2O4P C14H15O2PS2 C9H22O4P2S4 C9H12NO5PS C10H14NO5PS C8H10NO5PS C4H10NO3PS C8H19O2PS3 C10H15O3PS2 C12H21N2O3PS C9H11Cl3NO3PS C12H4Cl2F6N4OS C12H6F2N2O2 C8Cl4N2 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Quantité | 1 ml |
| Poids de la formule | 323.304 g/mol 220.976 g/mol 310.371 g/mol 384.476 g/mol 277.234 g/mol 291.261 g/mol 263.207 g/mol 183.166 g/mol 274.404 g/mol 278.328 g/mol 304.345 g/mol 350.59 g/mol 437.148 g/mol 248.185 g/mol 265.911 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pesticide Mix 4
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile