Learn More
Mélange de pesticides 40 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop |
| CAS | 94-75-7, 94-82-6, 120-36-5, 94-74-6, 94-81-5, 93-65-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Type de solution | Mélange |
| Solvent or Matrix | Acétonitrile |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 10 μg/mL∣Dichlorprop 10 μg/mL∣Mecoprop 10 μg/mL∣MCPA 10.02 μg/mL∣MCPB 10.02 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 10.03 μg/mL |