Learn More
Mélange de pesticides 7, SPEX CertiPrep™
Code produit 16340488 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16340488 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16340488 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur SPXPR7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces matériaux de référence certifiés biologiques pour une large gamme d’applications HPLC/GC/LC. Le mélange de pesticides 7 SPEX CertiPrep™ contenant 8 composés dans de l’acétonitrile est parfait pour le screening de pesticides, la sécurité
  • Mélange de pesticides 7 contenant 8 composés dans de l’acétonitrile
  • Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Garantie
1 an
Spécification
Nom chimique ou matériau Cypermethrin and an isomer zeta-cypermethrin,
Cyfluthrin (baythroid)
Bifenthrin
Tetramethri
Conditionnement Ampoule en verre
CAS 52645-53-1, 8003-34-7, 10453-86-8, 7696-12-0, 23031-36-9
Plage de pourcentage du dosage 98.4
99
98
98.2
97.7
98.1
99.4
25
Formule moléculaire C22H19Cl2NO3
C22H18Cl2FNO3
C23H22ClF3O2
C19H25NO4
C19H24O3
C21H20Cl2O3
C22H26O3
C22H28O5
Concentration 100 μg/mL
Quantité 1 ml
Poids de la formule 416.297 g/mol
434.2876 g/mol
422.8678 g/mol
331.4061 g/mol
300.392 g/mol
391.288 g/mol
338.44 g/mol
372.4547 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pesticide Mix 7
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile