Learn More
Mélange de pesticides C dans MeCl2:acétone:MeOH:MtBE 5:2:2:1, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 1 mL
Conditionnement:
4mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321983 4 x 1 mL 4mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321983 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000053DI
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
CAS 120-83-2, 94-75-7, 94-82-6, 1570-64-5, 1689-84-5, 1702-17-6
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 4 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenol 200 μg/mL∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 200 μg/mL∣4-Chloro-2-methylphenol 200 μg/mL∣Bromoxynil 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Dichlorprop 200 μg/mL∣Diclofop methyl 200 μg/mL∣Hexaconazole 200 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPB 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Quinchlorac 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL∣Trifluralin 200 μg/mL∣Clopyralid 1000 μg/mL∣Fluroxypyr 1000 μg/mL∣Imazamox 1000 μg/mL∣MCPA 1000 μg/mL∣Mecoprop 1000 μg/mL