Learn More
Mélange de pesticides 250 100 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327573 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327573 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000250AC
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
CAS 82657-04-3, 153233-91-1, 161326-34-7, 31972-44-8, 31972-43-7, 114369-43-6
Noms d’analytes ou de composants Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bifenthrin 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenamidone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 100 μg/mL∣Fenbuconazole 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Resmethrin 100 μg/mL∣tau-Fluvalinate 100 μg/mL∣Tetramethrin 100 μg/mL∣Triticonazole 100 μg/mL