Learn More
Mélange de pesticides 254 200 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326118 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326118 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000254AC
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
CAS 94-75-7, 25057-89-0, 133-90-4, 1702-17-6, 1918-00-9, 114311-32-9
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣Bentazone 200 μg/mL∣Chloramben 200 μg/mL∣Clopyralid 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Imazamox 200 μg/mL∣Imazapyr 200 μg/mL∣Imazaquin 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPA 200 μg/mL∣Mecoprop 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL