Learn More
Mélange de pesticides pour HJ 768-2015 200 μg/mL dans l'hexane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos |
| CAS | 2921-88-2, 333-41-5, 60-51-5, 298-04-4, 563-12-2, 26087-47-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Hexane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorpyrifos 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Dimethoate 200 μg/mL∣Disulfoton 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Iprobenfos 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Parathion-methyl 200 μg/mL∣Phenthoate 200 μg/mL∣Phorate 200 μg/mL∣Profenofos 200 μg/mL |