Learn More
Mélange de pesticides I 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328630 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328630 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000143AL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
CAS 173584-44-6, 142459-58-3, 85509-19-9, 66332-96-5, 76674-21-0, 133-07-3
Noms d’analytes ou de composants (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (S)-Indoxacarb 100 μg/mL∣Flufenacet 100 μg/mL∣Flusilazole 100 μg/mL∣Flutolanil 100 μg/mL∣Flutriafol 100 μg/mL∣Folpet 100 μg/mL∣Furilazole 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexaconazole 100 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 100 μg/mL∣Ipconazole 100 μg/mL∣Isoxadifen-ethyl 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Lactofen 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mefenpyr-diethyl 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Metalaxyl-M 100 μg/mL∣Metconazole 100 μg/mL