Learn More
Haldenwanger™ Pilon
Code produit. p-8008148
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
24 mm
28 mm
30 mm
42 mm
45mm
48mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10597644
Marque: Haldenwanger™ 56/5/glazed
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pilon
Les surfaces de broyage sont vitrifiées.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 48mm
Type de produit Pilon
Longueur (métrique) 185mm
Type Pilon