Learn More
Buerkle™ Flacon de laboratoire stérile en PET
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gain de place et étanchéité totale.
- Idéal pour le stockage et le conditionnement des liquides.
- Stérilité SAL 10-3 (conformément à la norme ISO 11137)
- PET transparent
- Avec bouchon inviolable
- Avec graduation moulée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 32 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 212 mm |
| Matériau | PET transparent |
| Longueur (métrique) | 96 mm |
| D.I. du col (métrique) | 32 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Poids (métrique) | 0,06 kg |
| Largeur (métrique) | 96 mm |
| Afficher plus |