Learn More
Motic™ Support pour boîtes de Pétri
Code produit. 11834403
Click to view available options
L’appareil peut contenir:
Boîte de Pétri (35 mm)
Boîte de Pétri (54 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11834403
Marque: Motic™ 1101000200282
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient fermement les boîtes de Pétri sur votre platine de microscope. Le support pour boîtes de Pétri Motic™ facilite la visualisation reproductible et homogène des boîtes de Pétri.
  • Pour une utilisation avec les platines de microscope série AE.
  • Facilite la visualisation reproductible des boîtes de Pétri.
Spécification
Type Panier pour boîte de Petri
L’appareil peut contenir Boîte de Pétri (54 mm)
À utiliser avec (équipement) Étapes de microscope de la série AE