Learn More
BTX™ Chambre d’électrode en platine pour boîte de Pétri uniquement
Code produit. 15437330
Click to view available options
Type de connexion:
Fiche banane vers broche
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15437330
Marque: BTX™ 450491
Électrodes et chambres pour transfection tissulaire délicate et/ou difficile
  • Simple et facile à utiliser
  • Compatible avec les systèmes BTX™ tels que Gemini X2 et ECM™ 2001+
Spécification
À utiliser avec (application) Électroporation ex vivo
À utiliser avec (équipement) Générateurs BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 et ECM™ 2001 hérités
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Electrode Chamber
Tension 100 V
Description Petri Dish Platinum Electrode Chamber Only, 7mm, negative
Diamètre (impériale) 0.28 in.
Diamètre (métrique) 7 mm
Profondeur (impériale) 0.04 in.
Profondeur (métrique) 1 mm
Comprend Chambre d’électrode uniquement (négative)
Plage de nombre d’impulsions 1 to 99 (depending on voltage)
Plage de durée de l’impulsion 10 μsec. to 100 msec.
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Fiche banane vers broche
Pulse Form Onde carrée