Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS
Transparentes. Les boîtes de Petri en PS Fisherbrand™ sont idéales pour les applications de culture cellulaire ou microbienne.
119.60€ - 190.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Quantité | 600/boîte |
Diamètre (métrique) | 90 mm |
Code produit | Marque | Évent | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Évent | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12674785
|
Fisherbrand™
|
1 | 16,2 mm |
190.00€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12604795
|
Fisherbrand™
|
3 | 15 mm |
149.00€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15788517
|
Fisherbrand™
|
3 | 16,2 mm |
190.00€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12684785
|
Fisherbrand™
|
3 | 16,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Boîtes de Petri, polystyrène• Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d’environ 250°C. Cette température est considérée comme suffisante pour détruire les bactéries. Les boîtes sont conditionnées dans des conditions d’asepsie très strictes
• Boîtes stérilisées par irradiation
• Les boîtes de Petri stérilisées sont recommandées pour les tests microbiologiques. Une
• Etiquette jaune qui devient rouge après stérilisation est apposée sur chaque boîte
Spécification
PS | |
Stérile | |
600/boîte | |
90 mm |