Learn More
IKA™ PETTE vario
GREENER_CHOICE
Product Code. 16248481 Shop All IKA Products
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16248481
Brand: IKA™ 0020011217
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Une conception ergonomique associée à des performances précises sans compromis : les pipettes IKA fixe et vario peuvent être utilisées pour de nombreuses applications dans les laboratoires modernes.
Une conception ergonomique associée à des performances précises sans compromis : les pipettes IKA fixe et vario peuvent être utilisées pour de nombreuses applications dans les laboratoires modernes.
  • Le codage couleur permet de sélectionner rapidement une pipette adaptée.
  • La résistance aux impacts, aux UV et aux produits chimiques permet à la poite conique de fournir un dosage fiable à long terme.
  • Les pipettes PETTE fix et vario sont entièrement autoclavables, ce qui permet une stérilisation facile pour garantir un fonctionnement sans défaut, précis et en toute sécurité.
Conception ergonomique
  • Les pipettes IKA sont livrées avec des poignées échangeables de différentes formes et matières.
  • Garanties pour une bonne adaptation dans la paume de la main.
  • Les forces de frottement et de ressort minimales garantissent également une dosage avec une manipulation ergonomique : sans aucun effort.
  • La pointe de pipette peut être libérée quelle que soit la position de la main, tandis que le réglage du volume est solidement verrouillé.
Construction durable
  • Le pointe conique et le piston sont recouverts d'un carbone sous forme de diamant (DLC) de haute qualité.
  • La conception fonctionnelle et minimaliste garantit des pipettes particulièrement robustes qui, jour après jour, sont fiables sur le long terme.
Grand écran
  • L'écran affiche les volumes définis avec des caractères faciles à lire. La position profonde permet également de lire pendant le pipetage, sans changer la position de la main.
Étalonnage intuitif
  • Le logiciel IKA utilisé pour la planification, l'exécution et l'enregistrement des tests d'étalonnage pour les pipettes PETTE fix et vario est particulièrement intuitif.
Maintenance et réglage simples
  • L'unité de volume avec piston et joint peut être démontée et nettoyée en quelques étapes simples. Si un réglage est nécessaire, il peut être effectué sans outil supplémentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Couleur Vert
Nombre de canaux 1
Gamme de produits PETTE
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 0,5 à 5 ml
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 40°C
Dimensions (L x l x H) 63 x 30 x 219 mm
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 219 mm
Largeur (impériale) 1,2 in
Largeur (métrique) 30 mm
Hauteur (impériale) 8,6 in
Hauteur (métrique) 219 mm
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Poids (métrique) 0,099 kg