missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pexidartinib, MedChemExpress

Code produit. 16411236
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16411236

Marque: Medchem Express HY16749

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Pexidartinib (PLX-3397) is a potent, orally active, selective, and ATP-competitive colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R or M-CSFR) and c-Kit inhibitor, with IC50s of 20 and 10 nM, respectively. Pexidartinib (PLX-3397) exhibits 10- to 100-fold selectivity for c-Kit and CSF1R over other related kinases. Pexidartinib (PLX-3397) induces cell apoptosis and has anti-tumor activity.

Pexidartinib (PLX-3397) is a potent, orally active, selective, and ATP-competitive colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R or M-CSFR) and c-Kit inhibitor, with IC50s of 20 and 10 nM, respectively. Pexidartinib (PLX-3397) exhibits 10- to 100-fold selectivity for c-Kit and CSF1R over other related kinases. Pexidartinib (PLX-3397) induces cell apoptosis and has anti-tumor activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Pexidartinib
CAS 1029044-16-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H15ClF3N5
Quantité 200 mg
Synonyme PLX-3397
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (239.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C(CNC2=NC=C(CC3=CNC4=NC=C(Cl)C=C43)C=C2)C=N1)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 417.81
Poids de la formule 417.81
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis